Learn More
tert-butil metil éter-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-tert-Butyl Ether D12 |
| CAS | 284487-64-5 |
| Fórmula molecular | C5D12O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-(trideuteriomethoxy)-2-(trideuteriomethyl)propane, tert-Butyl methyl ether-d12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-(metoxi-d3)-2-(metil-d3)propano-1,1,1,3,3,3-d6 |
| Peso molecular (g/mol) | 100.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.16 |