Learn More
éter metílico tert-butílico, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, Solstice
Código de producto. 15666120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15666120 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15666120 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 6505601L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    150.26€ / 1 litros
    Ahorro 19.74€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, 99,9 %
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl ether
CAS 1634-04-4
Densidad 0,74g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.151
Temperatura de inflamación −33 °C (−27,4 °F)
Punto de ignición 705 °F
Fórmula molecular C5H12O
Fórmula lineal (CH3)3COCH3
Número MDL MFCD00008812
Número UN UN2398
Beilstein 1730942
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
Peso molecular (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formula Weight (peso de la fórmula) 88,15g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado CHROMASOLV™ Plus
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.