Learn More
éter metílico de terc-butilo CHROMASOLV™ , para HPLC, ≥ 99,8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15694660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 litros
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15694660 4 x 2.5 L paquete de 4
15654660 100 mL 100 ml
15664660 1 L 1 litro
15684660 2 L 2 litros
15674660 2.5 l 2.50 litro
15604670 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15694660 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 348754X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,8 %
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
Specifikationer
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl ether
Nombre de nota for HPLC
Densidad 0.74g/mL at 25°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Índice de refracción n20/D 1.369
Fórmula lineal (CH3)3COCH3
Beilstein 1730942
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Punto de ebullición 55°C to 56°C
SMILES CC(C)(C)OC
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado CROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butyl methyl ether
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Faroangivelser
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Skyddsangivelse
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.