Learn More
tert-butil éter CHROMASOLV™ metílico, para HPLC, ≥99,8%, Solstice
Código de producto. 15674660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 litros
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15674660 2.5 l 2.50 litro
15654660 100 mL 100 ml
15664660 1 L 1 litro
15684660 2 L 2 litros
15604670 6 x 1 L paquete de 6
15694660 4 x 2.5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15674660 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 348752.5L
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,8 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
Specifications
Nombre del producto químico o material éter metil terbutílico
Nombre de nota para HPLC
Densidad 0,74g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 l
Índice de refracción N20/D 1.369
Fórmula lineal (CH3)3COCH3
Beilstein 1730942
Sinónimo éter metil terbutílico, propano, 2-metoxi-2-metil, 2-metil-2-metoxipropano, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Punto de ebullición 55 °C a 56 °C
SMILES CC(C)(C)OC
Formula Weight (peso de la fórmula) 88,15g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,8%
Grado CROMASOLV
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl methyl ether
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.