Learn More
Éter metil terbutílico, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10197343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10197343 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10433735 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10197343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.85€
    60.50€ / 1 litros
    Ahorro 5.35€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl ether
Punto de fusión -110.0°C
Color Incolora
Acidez 0.0005 meq/g max.
Densidad 0.7404g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3675 to 1.3695
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Gravedad específica 0.7404
Fórmula lineal (CH3)3COCH3
Viscosidad 0.36 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% max.
Índice Merck 15, 6106
Punto de ebullición 54.0°C to 56.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Analítica