Learn More
Éter metil terbutílico, 99,9 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10062202 2.5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10474622 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10552354 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10062202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378720025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.15€
    66.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 13.50€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo éter metil terbutílico, propano, 2-metoxi-2-metil, 2-metil-2-metoxipropano, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material éter metil terbutílico
Punto de fusión -110.0 °C
Densidad 0.7404 g/ml
Cantidad 2.5 l
Temperatura de inflamación −28 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1.3675 a 1.3695
Residuos después de la evaporación 1 mg/100 ml máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Gravedad específica 0.7404
Fórmula lineal (CH3)3COCH3
Viscosidad 0.36 mPa.s (20 °C)
Agua 0.01 % máx.
Punto de ebullición De 54.0 °C a 56.0 °C
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 51 g/l (20 °C). Otras solubilidades: miscible con la mayoría de disolventes orgánicos, inestable en soluciones ácidas, solubilidad de agua en éter metil-t-butilo: 1,5 g/100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99.9 %
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.