Learn More
éter metílico de terc-butilo, 99,8 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10172964 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10172964 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
1 options
Código de producto. 10172964 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428010025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    118.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 11.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl ether
Punto de fusión -110.0°C
Nombre de nota For spectroscopy
Absorbancia 1 cm cell vs HPLC-grade water, 0.097 max. at 255 nm, 0.009 max. at 280 nm, 1 cm cell vs HPLC-grade water at 0 nm
CAS 1634-04-4
Color Incolora
Densidad 0.7404g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3675 to 1.3695
Residuos después de la evaporación 0.0003% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.75% min. (GC)
Gravedad específica 0.7404
Fórmula molecular C5H12O
Fórmula lineal (CH3)3COCH3
Número MDL MFCD00008812
Viscosidad 0.36 mPa.s (20°C)
Número UN 2398
Agua 0.02% max.
Índice Merck 15, 6106
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Punto de ebullición 54.0°C to 56.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
Peso molecular (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Espectroscopia
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.