Learn More
éter de terc-butil metil-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Methyl-d3 Ether |
| CAS | 29366-08-3 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H9 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methyl-tert-Butyl Ether D3, Ether, tert-butyl methyl-d3 (8CI), 2-(Methoxy-d3)-2-methylpropane, Methyl-d3 tert-butyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2-(trideuteriometoxi)propano |
| Peso molecular (g/mol) | 91.167 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 91.108 |