Learn More
Éter tert-butílico metil-d3, TRC
Código de producto. 30180421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180421 100 mg 100 miligramos
30180219 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30180421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB693371100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29366-08-3
Fórmula molecular C5 D3 H9 O
Peso molecular (g/mol) 91.167
Sinónimo Methyl-tert-Butyl Ether D3, Ether, tert-butyl methyl-d3 (8CI), 2-(Methoxy-d3)-2-methylpropane, Methyl-d3 tert-butyl ether
Nombre IUPAC 2-metil-2-(trideuteriometoxi)propano
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl Methyl-d3 Ether
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.108