Learn More
(((Mesitil)sulfonil)oxi)carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl (((Mesityl)sulfonyl)oxy)carbamate |
| CAS | 36016-39-4 |
| Fórmula molecular | C14H21NO5S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | [(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino] 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonate, NSC 620029, N-tert-Butoxycarbonyl-O-(mesitylsulfonyl)hydroxylamine, 1,1-Dimethylethyl [[(2,4,6-Trimethylphenyl)sulfonyl]oxy]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO5S/c1-9-7-10(2)12(11(3)8-9)21(17,18)20-15-13(16)19-14(4,5)6/h7-8H,1-6H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trimetilbencenosulfonato de [(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino] |
| Peso molecular (g/mol) | 315.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.114 |