Learn More
Isotiocianato de terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347785 5 g 5 g
11357785 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347785 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02668.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.80€
    53.65€ / 5 g
    Ahorro 6.15€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 590-42-1 | C5H9NS | 115.19 g/mol
tert-Butyl isothiocyanate is a tool for the modification of the pore sizes on the top layer of heterostructured surface mounted metal-organic frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El isotiocianato de terc-butilo se utiliza como herramienta para modificar el tamaño de los poros en la capa superior de las heteroestructuras metálicosorgánicas montadas en la superficie.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con aminas, alcoholes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-42-1
Fórmula molecular C5H9NS
Peso molecular (g/mol) 115.19
Número MDL MFCD00004816
Clave InChI ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl isothiocyanate, t-butyl isothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato-2-methyl, tert-butylisothiocyanate, tert.-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-2-methyl-propane, tert butyl isothiocyanate, tert-butyliso thiocyanate, butyl isothiocyanate, tert, t-butylisothiocyanate
PubChem CID 11544
Nombre IUPAC 2-isotiocianato-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl isothiocyanate
Punto de fusión 10°C to 12°C
Densidad 0.908
Punto de ebullición 141°C to 145°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.481
Cantidad 5 g
Número UN UN2929
Beilstein 1361854
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.2
Porcentaje de pureza 97%