Learn More
Éter isopropílico tert-butílico, TRC
Código de producto. 30134966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134966 500 mg 500 miligramos
30009848 1 g 1 g
30009836 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB692450500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17348-59-3
Fórmula molecular C7 H16 O
Peso molecular (g/mol) 116.2
Sinónimo 2-Methyl-2-(1-methylethoxy)propane, 2-Isopropoxy-2-methylpropane, Isopropyl tert-Butyl Ether;
Nombre IUPAC 2-metil-2-propano-2-iloxipropano
SMILES CC(C)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl Isopropyl Ether
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16O/c1-6(2)8-7(3,4)5/h6H,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.1201