Learn More
Isocianuro de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Isocyanide |
| CAS | 7188-38-7 |
| Fórmula molecular | C5H9N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl Isocyanide, 1-tert-Butylisonitrile, 2-Isocyano-2-methylpropane, t-Butylisocyanide, t-Butylisonitrile, tert-Butylisonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N/c1-5(2,3)6-4/h1-3H3 |
| SMILES | [C-]#[N+]C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-isociano-2-metilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 83.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.0735 |