Learn More
Isocianuro de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30345860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345860 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30345860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68982025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl Isocyanide
CAS 7188-38-7
Fórmula molecular C5H9N
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl Isocyanide, 1-tert-Butylisonitrile, 2-Isocyano-2-methylpropane, t-Butylisocyanide, t-Butylisonitrile, tert-Butylisonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N/c1-5(2,3)6-4/h1-3H3
SMILES [C-]#[N+]C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-isociano-2-metilpropano
Peso molecular (g/mol) 83.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.0735