Learn More
Isocianuro de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309685 5 g 5 g
11399675 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19747.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7188-38-7 | C5H9N | 83.134 g/mol
tert-Butyl isocyanide is used in a tin-free procedure for alkyl radical reactions in the presence of a free-radical initiator. It is a useful intermediate in multicomponent reactions. It is also used in the synthesis of coumarines, 4H-chromenes, isoxazolines and to trap 2-cyclopropylidene-1,3-diones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El isocianuro de terc-butilo se utiliza en un procedimiento sin estaño para reacciones de radicales alquilo en presencia de un iniciador de radical libre. Es un intermedio útil en reacciones multicomponentes. También se utiliza en la síntesis de cumarinas, 4H-cromenos, isoxazolinas y para atrapar 2-ciclopropilideno-1,3-dionas.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos como etanol, metanol, éter, tolueno y diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7188-38-7
Fórmula molecular C5H9N
Peso molecular (g/mol) 83.134
Número MDL MFCD00000002
Clave InChI FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl isocyanide, tert-butylisocyanide, t-butylisonitrile, tert-butylisonitrile, tbin, propane, 2-isocyano-2-methyl, 2-methyl-2-isocyanopropane, 2-methylpropyl isocyanide, t-butyl isocyanide, 2-isocyano-2-methyl-propane
PubChem CID 23577
Nombre IUPAC 2-isociano-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)[N+]#[C-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl isocyanide
Densidad 0.735
Punto de ebullición 90°C to 92°C
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.3755
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Beilstein 1903156
Información de solubilidad Soluble in organic solvents such as ethanol,methanol,ether,toluene and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 98%