Learn More
Isocianida de terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10229500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10229500 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10752392 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10229500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403600050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7188-38-7 | C5H9N | 83.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7188-38-7
Fórmula molecular C5H9N
Peso molecular (g/mol) 83.13
Número MDL MFCD00000002
Clave InChI FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl isocyanide, tert-butylisocyanide, t-butylisonitrile, tert-butylisonitrile, tbin, propane, 2-isocyano-2-methyl, 2-methyl-2-isocyanopropane, 2-methylpropyl isocyanide, t-butyl isocyanide, 2-isocyano-2-methyl-propane
PubChem CID 23577
Nombre IUPAC 2-isociano-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)[N+]#[C-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl isocyanide
Nombre de nota 97%
Densidad 0.7300g/mL
Punto de ebullición 91.0°C
Temperatura de inflamación −2°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CNC
Índice de refracción 1.3740 to 1.3780
Cantidad 5 g
Fieser 02,50; 09,82; 11,99; 12,95; 14,63
Gravedad específica 0.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl isocyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.