Learn More
Hidroperóxido de terc-butilo, 70 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11914761 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Unit Size:
10 KG
2,5 KG
250 GR
5 GR
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11914761 10 kg Tambor de plástico 10 KG
10703571 5 g Frasco de plástico 5 GR
10266090 250 g Frasco de plástico 250 GR
10347360 500 g Frasco de plástico 500 GR
10649103 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11914761 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 180340100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-91-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-91-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Clave InChI CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
PubChem CID 6410
ChEBI CHEBI:64090
Nombre IUPAC 2-hidroperoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OO
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-Butyl hydroperoxide
Punto de fusión -2.8°C
Color Incolora
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 37.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 43°C
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (CH3)3COOH
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Cantidad 10 kg
Beilstein 01,IV,1616
Fieser 01,88; 02,49; 03,37; 05,75; 06,81; 07,43; 08,62; 09,78; 10,64; 11,91; 12,88; 14,60; 15,55; 16,53; 17,56
Índice Merck 15,1573
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in hydroxide solutions,soluble in most common organic solvents
Viscosidad 4.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Peróxido orgánico Tipo E y F
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.