Learn More
Hidroperóxido de terc-butilo, 70 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2,5 KG
250 GR
5 GR
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347360 500 g Frasco de plástico 500 GR
10703571 5 g Frasco de plástico 5 GR
10266090 250 g Frasco de plástico 250 GR
10649103 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
11914761 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10347360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180345000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-91-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-91-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Clave InChI CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
PubChem CID 6410
ChEBI CHEBI:64090
Nombre IUPAC 2-hidroperoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl hydroperoxide
Punto de fusión -2.8°C
Color Incolora
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 37.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 43°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3COOH
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Cantidad 500 g
Beilstein 01,IV,1616
Fieser 01,88; 02,49; 03,37; 05,75; 06,81; 07,43; 08,62; 09,78; 10,64; 11,91; 12,88; 14,60; 15,55; 16,53; 17,56
Índice Merck 15,1573
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in hydroxide solutions,soluble in most common organic solvents
Viscosidad 4.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Peróxido orgánico Tipo E y F
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.