Learn More
Hidroperóxido de terc-butilo, 70 % solución acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
tert-Butyl hydroperoxide is used as an initiator for radical polymerization and in various oxidation process such as sharpless epoxidation. It is involved in osmium catalyzed vicinal hydroxylation of olefins under alkaline conditions. Furthermore, it is used in catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides using binaphthol as a chiral auxiliary and in the oxidation of dibenzothiophenes. It plays an important role for the introduction of peroxy groups in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hidroperóxido de terc-butilo se utiliza como iniciador en la polimerización radical y en varios procesos de oxidación como la epoxidación sin ácido. Participa en la hidroxilación vecinal catalizada de osmio de olefinas en condiciones alcalinas. Además, se utiliza en la oxidación catalítica asimétrica de sulfuros a sulfóxidos empleando binaftol como auxiliar quiral y en la oxidación de dibenzotiofenos. Desempeña un papel importante en la introducción de grupos peroxi en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con agua y éter dietílico.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con metales en polvo, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, ácidos, alcalinos y metales pesados.
Especificaciones
Specifica
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Hydroperoxide |
| Punto de fusión | °C to 3°C |
| Densidad | 0.937 |
| Punto de ebullición | 96°C (decomposition) |
| Temperatura de inflamación | 43°C (109°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 70% Aqueous Solution |
| Fórmula lineal | (CH3)3COOH |
| Índice de refracción | 1.387 |
| Cantidad | 500 mL |
| Número UN | UN3109 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.