Learn More
Hidroperóxido de terc-butilo, 70 % solución acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451648 100 mL 100 ml
11461648 500 mL 500 ml
11471648 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13926.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-91-2 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
tert-Butyl hydroperoxide is used as an initiator for radical polymerization and in various oxidation process such as sharpless epoxidation. It is involved in osmium catalyzed vicinal hydroxylation of olefins under alkaline conditions. Furthermore, it is used in catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides using binaphthol as a chiral auxiliary and in the oxidation of dibenzothiophenes. It plays an important role for the introduction of peroxy groups in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El hidroperóxido de terc-butilo se utiliza como iniciador en la polimerización radical y en varios procesos de oxidación como la epoxidación sin ácido. Participa en la hidroxilación vecinal catalizada de osmio de olefinas en condiciones alcalinas. Además, se utiliza en la oxidación catalítica asimétrica de sulfuros a sulfóxidos empleando binaftol como auxiliar quiral y en la oxidación de dibenzotiofenos. Desempeña un papel importante en la introducción de grupos peroxi en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con agua y éter dietílico.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con metales en polvo, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, ácidos, alcalinos y metales pesados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-91-2
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.122
Número MDL MFCD00002130
Clave InChI CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
PubChem CID 6410
ChEBI CHEBI:64090
Nombre IUPAC 2-hidroperoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl hydroperoxide
Punto de fusión -3°C
Densidad 0.937
Punto de ebullición 96°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 70% Aqueous Solution
Fórmula lineal (CH3)3COOH
Índice de refracción 1.387
Cantidad 100 mL
Número UN UN3109
Beilstein 1098280
Índice Merck 14,1570
Información de solubilidad Miscible with water and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 70%