Learn More
Succinato de hidrógeno terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462019 5 g 5 g
15452019 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64706.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15026-17-2 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
It is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15026-17-2
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.20
Número MDL MFCD00273441
Clave InChI PCOCFIOYWNCGBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mono-tert-butyl succinate, 4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, succinic acid mono-tert-butyl ester, tert-butyl hydrogen succinate, mono-t-butyl succinate, pubchem11616, succinic acid 1-tert-butyl ester, succinic acid 4-tert-butyl ester
PubChem CID 4139107
Nombre IUPAC ácido 4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-4-oxobutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl hydrogen succinate
Punto de fusión 51°C to 54°C (literature)
Color Marrón amarillento
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal HOOCCH2CH2CO2C(CH3)3
Cantidad 5 g
Beilstein 1772169
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido