Learn More
Hidrogenoftalato de terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358215 5 g 5 g
11368215 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358215 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08534.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33693-84-4 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
It finds its application in the resolution and reactions of tertiary alcohols : 2-phenylbutan-2-ol and 3-methylhexan-3-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la resolución y las reacciones de los alcoholes terciarios: 2-fenilbutan-2-ol y 3-metilhexan-3-ol.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33693-84-4
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD00043711
Clave InChI PBUQZKXKYSAJDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl hydrogen phthalate, 2-tert-butoxycarbonyl benzoic acid, unii-8390xkx0sq, 2-tert-butyl oxycarbonyl benzoic acid, t-monobutyl phthalate, t-butyl hydrogen phthalate, acmc-1ad5b, dsstox_cid_27150, dsstox_rid_82154, dsstox_gsid_47150
PubChem CID 134976
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]benzoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl hydrogen phthalate
Punto de fusión 84°C to 88°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2263386
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 97%