Learn More
Malonato de hidrógeno de terc-butilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11346659 25 g 25 g
11336659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26223.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40052-13-9 | C7H12O4 | 160.169 g/mol
tert-Butyl hydrogen malonate may be used in the preparation of dendritic precursor to asymmetric methanofullerenes, hapten-3,6-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-6-oxohexanoic acid, hapten-4,3-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-3-oxopropanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El malonato de hidrógeno de terc-butilo puede usarse en la preparación del precursor dendrítico de metanofulerenos asimétricos, del ácido hapten-3,6-(O,S-dimetiltiofosforamido)-6-oxohexanoico y del ácido hapten-4,3-(o,S-dimetiltiofosforamido)-3-oxopropanoico.
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40052-13-9
Fórmula molecular C7H12O4
Peso molecular (g/mol) 160.169
Número MDL MFCD00191886
Clave InChI NGGGZUAEOKRHMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, malonic acid mono-tert-butyl ester, mono-tert-butyl malonate, 2-tert-butoxycarbonyl acetic acid, tert-butyl hydrogen malonate, mono-t-butyl malonate, pubchem13754, malonicacidmono-tert-butylester, malonic acid mono t-butyl ester
PubChem CID 545853
Nombre IUPAC ácido 3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-3-oxopropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl hydrogen malonate
Punto de fusión 19°C to 20°C
Densidad 1.04
Punto de ebullición 90°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Índice de refracción 1.426
Cantidad 25 g
Beilstein 1765457
Información de solubilidad Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 96%