Learn More
Glicolato de terc-butilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417567 1 g 1 g
15427567 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35711.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50595-15-8
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD03452739
Clave InChI WINGEFIITRDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl glycolate, 2-tert-butyl glycolate, 2-t-butyl glycolate, glycolic acid tert-butyl ester, hydroxyacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl hydroxyacetate, t-butyl 2-hydroxyacetate, tert-butyl2-hydroxyacetate
PubChem CID 11815394
Nombre IUPAC tert-butyl 2-hydroxyacetate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl glycolate
Color De incoloro a amarillo
Fórmula lineal HOCH2CO2C(CH3)3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Sólido de fusión baja