Learn More
éter glicidílico de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Glycidyl Ether |
| CAS | 7665-72-7 |
| Fórmula molecular | C7H14O2 |
| Cantidad | 10 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-7(2,3)9-5-6-4-8-6/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OCC1CO1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-metilpropan-2-il)oximetil]oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 130.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0994 |