Learn More
Malonato de terc-butilo etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10431284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10431284 25 g Frasco de vidrio 25 g
10103101 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10431284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339400250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32864-38-3 | Molecular Formula: C9H16O4 | Molecular Weight: 188.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32864-38-3
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.22
Número MDL MFCD00009193
Clave InChI OCOBFMZGRJOSOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl ethyl malonate, t-butyl ethyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl ethyl ester, 1-tert-butyl 3-ethyl propanedioate, tert-butyl ethyl propanedioate, malonic acid tert-butyl ethyl ester, tert-butyl ethyl propane-1,3-dioate, zlchem 692, acmc-1cjju, 1-tert-butyl ethyl malonate
PubChem CID 96345
Nombre IUPAC 3-O-terc-butilo 1-O-etil propanodioato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl ethyl malonate
Densidad 1.0010g/mL
Punto de ebullición 106.0°C to 110.0°C
Temperatura de inflamación 87°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CO2CCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4163
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.001
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble (20°C). Other solubilities: soluble in most common solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 97%