Learn More
malonato de etilo terc-butilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423914 100 g 100 g
11403914 5 g 5 g
11413914 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423914 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11927.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32864-38-3 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
tert-Butyl ethyl malonate is used in the preparation of polar ester-functionalized aliphatic polysulfone. It is also a useful reagent for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El malonato de etilo de terc-butilo se utiliza en la preparación de polisulfona alifática funcionalizada con éster polar. También es un reactivo útil para la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con los disolventes más comunes. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32864-38-3
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.223
Número MDL MFCD00009193
Clave InChI OCOBFMZGRJOSOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl ethyl malonate, t-butyl ethyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl ethyl ester, 1-tert-butyl 3-ethyl propanedioate, tert-butyl ethyl propanedioate, malonic acid tert-butyl ethyl ester, tert-butyl ethyl propane-1,3-dioate, zlchem 692, acmc-1cjju, 1-tert-butyl ethyl malonate
PubChem CID 96345
Nombre IUPAC 3-O-terc-butilo 1-O-etil propanodioato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl ethyl malonate
Densidad 0.994
Punto de ebullición 98°C to 100°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.416
Cantidad 100 g
Beilstein 1776681
Información de solubilidad Miscible with most common solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.22
Porcentaje de pureza 95%