Learn More
Éter etílico de terc-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440018 5 g 5 g
11450018 25 g 25 g
11460018 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22945.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 637-92-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
tert-Butyl ethyl ether is used as an oxygenate gasoline additive oxygenate during its production from crude oil. It is used as an extractant in human urine by using single-walled carbon nanotubes as an adsorbent. It plays an important role as a fuel component in petrol to enhance its octane rating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter etílico de terc-butilo se utiliza como oxigenado aditivo de gasolina oxigenada durante su producción a partir de crudo. Se utiliza como agente de extracción en la orina humana mediante el uso de nanotubos de carbono de pared simple como adsorbente. Desempeña una importante función como componente de combustible en la gasolina mejorando su octanaje.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter etílico. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, neopreno, n-butilo y uretano. Puede reaccionar con el aire para formar peróxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-92-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00009225
Clave InChI NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
PubChem CID 12512
Nombre IUPAC 2-etoxi-2-metilpropano
SMILES CCOC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl ethyl ether
Punto de fusión -94°C
Densidad 0.75
Punto de ebullición 72°C to 73°C
Temperatura de inflamación −19°C (−2°F)
Índice de refracción 1.375
Cantidad 5 g
Número UN UN1179
Beilstein 1731469
Índice Merck 14,3774
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ethyl ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl ethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl tert-butyl ether