Learn More
Éter etílico terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10566782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10566782 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10452895 100 g Frasco de vidrio 100 GR
2 options
Código de producto. 10566782
Marca: Thermo Scientific Acros 403530250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 637-92-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-92-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00009225
Clave InChI NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
PubChem CID 12512
Nombre IUPAC 2-etoxi-2-metilpropano
SMILES CCOC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl ethyl ether
Punto de fusión -94.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 71.0°C
Temperatura de inflamación −19°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3COC2H5
Índice de refracción 1.3746 to 1.3766
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 3829
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: 1.2 g/100mL (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido