Learn More
(Etil-D5)(isopropil)carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl (Ethyl-d5)(isopropyl)carbamate |
| Fórmula molecular | C10 D5 H16 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21NO2/c1-7-11(8(2)3)9(12)13-10(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3/i1D3,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-N-propan-2-ilcarbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 192.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.189 |