Learn More
Disulfuro de -terc-Butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11935731 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10236040 250 g Frasco de vidrio 250 g
10563731 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11935731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173620025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110-06-5 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-06-5
Fórmula molecular C8H18S2
Peso molecular (g/mol) 178.35
Número MDL MFCD00008838
Clave InChI BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl disulfide, disulfide, bis 1,1-dimethylethyl, 1,2-di-tert-butyldisulfane, di-tert-butyl disulphide, tert-butyl disulfide, t-butyl disulfide, 2-tert-butyldisulfanyl-2-methylpropane, di-t-butyl disulfide, t-butyldisulfide, 2,2'-dithiobis 2-methylpropane
PubChem CID 66060
Nombre IUPAC 2-(terc-butildisulfanil)-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)SSC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl disulfide
Punto de fusión -5.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 198.0°C to 204.0°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3C]2S2
Índice de refracción 1.4882 to 1.4902
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01,IV,1638
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl disulfide
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.