Learn More
Disulfuro de -terc-Butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236040 250 g Frasco de vidrio 250 g
10563731 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
11935731 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10236040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173622500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    92.65€ / 250 g
    Ahorro 10.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-06-5 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-06-5
Fórmula molecular C8H18S2
Peso molecular (g/mol) 178.35
Número MDL MFCD00008838
Clave InChI BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl disulfide, disulfide, bis 1,1-dimethylethyl, 1,2-di-tert-butyldisulfane, di-tert-butyl disulphide, tert-butyl disulfide, t-butyl disulfide, 2-tert-butyldisulfanyl-2-methylpropane, di-t-butyl disulfide, t-butyldisulfide, 2,2'-dithiobis 2-methylpropane
PubChem CID 66060
Nombre IUPAC 2-(terc-butildisulfanil)-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)SSC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl disulfide
Punto de fusión -5.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 198.0°C to 204.0°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3C]2S2
Índice de refracción 1.4882 to 1.4902
Cantidad 250 g
Beilstein 01,IV,1638
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl disulfide
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.