Learn More
Dietilfosfonoacetato de terc-butilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398586 5 g 5 g
11388586 1 g 1 g
11308596 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17651.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 27784-76-5 | C10H21O5P | 252.247 g/mol
tert-Butyl diethylphosphonoacetate is used as a reactant for preparation of hydroxymethylated dihydroxyvitamin D3 analogs via Wittig-Horner approach, as potential antitumor agents, synthesis of phosphopeptide mimetic prodrugs targeted to Src homology 2 (SH2) domain of signal transducer and activator of transcription 3 (Stat 3) and bicyclic triaminophosphine-promoted stereoselective synthesis of a,β-unsaturated esters, fluorides, and nitriles from aldehydes and ketones using Wadsworth-Emmons phosphonates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El dietilfosfonoacetato de terc-butilo se utiliza como reactivo para la preparación de análogos de la dihidroxivitamina D3 hidroximetilada mediante el método de Wittig-Horner, como posibles agentes antitumorales, síntesis de profármacos miméticos fosfopeptide dirigidos al dominio homológico de src 2 (SH2) del transductor de señal y activador de transcripción 3 (Stat 3) y la síntesis estereoselectiva impulsada por la triaminofosfina bicíclica de ésteres a,ß-insaturados, fluoruros y nitriles de aldehídos y cetonas usando fosfonatos de Wadsworth-Emmons
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27784-76-5
Fórmula molecular C10H21O5P
Peso molecular (g/mol) 252.247
Número MDL MFCD00075414
Clave InChI NFEGNISFSSLEGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl diethylphosphonoacetate, tert-butyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, diethyl boc-methyl phosphonate, diethoxy-phosphoryl-acetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethylphosphonoacetate, diethyl phosphonoacetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethyl phosphonoacetate, diethylphosphonoacetic acid tert-butyl ester, diethyl 2-tert-butoxycarbonylmethyl phosphonate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2773685
Nombre IUPAC terc-butilo 2-dietoxifosforilacetato
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Densidad 1.074
Punto de ebullición 100°C to 103°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.431
Cantidad 5 g
Beilstein 2050126
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.25
Porcentaje de pureza 95%