Learn More
Tert-Butilo Dicarbonato, TRC
Código de producto. 30003657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003657 250 g 250 g
30008387 5 g 5 g
30008972 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB691045250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24424-99-5
Fórmula molecular C10H18O5
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo BOC2O, C,C'-bis(1,1-Dimethylethyl) Ester Dicarbonic Acid, Bis(1,1-dimethylethyl) Ester Dicarbonic Acid, Oxydi-formic Acid Di-tert-butyl Ester, BOC-anhydride, Bis(1,1-dimethylethyl) Dicarbonate, Bis(tert-butyl) Dicarbonate, Di-tert-butyl Dicarbonate, Di-tert-butyl Oxydiformate, Di-tert-butyl Pyrocarbonate, Pyrocarbonic Acid Di-tert-butyl Ester, tert-Butoxycarbonyl Anhydride, tert-Butyl Dicarbonate
Nombre IUPAC carbonato de terc-butilo (2-metilpropan-2-il)oxicarbonil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl Dicarbonate
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1154