Learn More
Diazoacetato de terc-butilo, 85%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Diazoacetate |
| CAS | 35059-50-8 |
| Fórmula molecular | C6 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Diazo-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (tert-Butoxycarbonyl)diazomethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)4-8-7/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 2-diazoacetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 142.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0742 |