Learn More
terc-butil(dec-9-in-1-iloxi)dimetilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl(dec-9-yn-1-yloxy)dimethylsilane |
| CAS | 96045-10-2 |
| Fórmula molecular | C16H32OSi |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (9-Decyn-1-yloxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-9-decyne, 10-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-decyne, 9-Decyn-1-ol tert-Butyldimethylsilyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H32OSi/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18(5,6)16(2,3)4/h1H,8-15H2,2-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCCCC#C |
| Nombre IUPAC | terc-butil-dec-9-inoxi-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 268.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.2222 |