Learn More
éter metílico de terc-butilo-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-tert-Butyl Ether D9 |
| CAS | 1219795-06-8 |
| Fórmula molecular | C5H3D9O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Methyl tert-Butyl Ether D9, 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-methoxy-2-(trideuteriomethyl)propane, tert-Butyl methyl ether-d9, tert-Butyl-d9 methyl ether;Methyl-tert-butyl ether D9, Methyl tert-butyl-D9 ether, Methyl tert-butyl-d9 ether |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | COC(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-2-(metil-d3)propano-1,1,1,3,3,3-d6 |
| Peso molecular (g/mol) | 97.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.15 g/mol |
| Mostrar más |