Learn More
terc-butil-d9-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl-d9-amine |
| CAS | 6045-08-5 |
| Fórmula molecular | C4 D9 H2 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-amine, 2-(methyl-d3)- (9CI), tert-Butyl-d9-amine (7CI, 8CI), 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-amine, D9-tert-Butylamine, tert-Butylamine-D9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 82.1923 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.1456 |