Learn More
Acrilato de terc-butilo-d9, CDN
Código de producto. 30326375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326375 0.05 g 0.05 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30326375 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND73380.05G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylacrylate-D9 (tert-butyl-D9)
CAS 928163-00-2
Fórmula molecular C7 D9 H3 O2
Cantidad 0.05 g
Sinónimo 2-Propenoic acid, 1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3 ester (ACI), 1,1-Di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3 2-propenoate (ACI), tert-Butylacrylate-d9, tert-Butyl-d9 2-propenoate, tert-Butyl-d9 acrylate, tert-Butylacrylate-D9 (tert-butyl-D9)
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3/i2D3,3D3,4D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(OC(=O)C=C)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC [1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]prop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 137.224
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,14 g/mol
Porcentaje de pureza 99 átomo % D, mínimo 98% Pureza química