Learn More
Cianoacetato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Cyanoacetate |
| CAS | 1116-98-9 |
| Fórmula molecular | C7H11NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Cyanoacetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Cyanoacetic Acid tert-Butyl Ester, 1,1-Dimethylethyl Cyanoacetate, Cyanoacetic Acid tert-Butyl Ester, NSC 1072, tert-Butyl 2-Cyanoacetate, tert-Butyl Cyanoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CC#N |
| Nombre IUPAC | terc-butilo 2-cianoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 141.17 |