Learn More
Cianoacetato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372665 100 g 100 g
11352665 5 g 5 g
11362665 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00123.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1116-98-9 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
tert-Butyl cyanoacetate is used in the synthesis of vinylogous urea. It is also used as a new additive for the sugar nucleoside base coupling step en route to DAPD with improved β-selectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El cianoacetato de terc-butilo se utiliza en la síntesis de urea vinílica. También se usa como un nuevo aditivo para el paso de acoplamiento de bases de nucleósidos de azúcar en ruta a DAPD que han mejorado la conexión β.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1116-98-9
Fórmula molecular C7H11NO2
Peso molecular (g/mol) 141.17
Número MDL MFCD00001938
Clave InChI BFNYNEMRWHFIMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl cyanoacetate, t-butyl cyanoacetate, acetic acid, cyano-, 1,1-dimethylethyl ester, cyanoacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, cyano-, tert-butyl ester, acetic acid, 2-cyano-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butylcyanacetat, t-butylcyanoacetate, tert-butylcyanoacetate, tert butyl cyanoacetate
PubChem CID 70693
Nombre IUPAC terc-butilo 2-cianoacetato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl cyanoacetate
Densidad 0.987
Punto de ebullición 67°C to 68°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.42
Cantidad 100 g
Beilstein 1755933
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.17
Porcentaje de pureza 98%