Learn More
crotonato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl Crotonate |
| CAS | 79218-15-8 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-5-6-7(9)10-8(2,3)4/h5-6H,1-4H3/b6-5+ |
| SMILES | C\C=C\C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (E)-but-2-enoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 142.196 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.099 |