Learn More
Cloroacetato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432518 25 g 25 g
11442518 100 g 100 g
11452518 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15833.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-59-5 | C6H11ClO2 | 150.602 g/mol
tert-Butyl chloroacetate is used in the synthesis of imidazol-1-yl-acetic acid hydrochloride, cis-disubstituted aziridine ester via aza-Darzens reaction and 1,10-diaza-18-crown-6 based sensors bearing a coumarin fluorophore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroacetato de terc-butilo se utiliza en la síntesis de clorhidrato de ácido imidazol-1-il-acético, éster de aciridina cis-disustituído a través de la reacción de aza-Darzens y sensores basados en 1,10-diaza-18-corona-6 con un fluoróforo de cumarina.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-59-5
Fórmula molecular C6H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 150.602
Número MDL MFCD00000930
Clave InChI KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl chloroacetate, chloroacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl chloroacetate, tert-butylchloroacetate, acetic acid, chloro-, tert-butyl ester, chloroacetic acid t-butyl ester, acetic acid, 2-chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylchloroacetate, t-butyl-chloroacetate
PubChem CID 66052
Nombre IUPAC terc-butil 2-cloroacetato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl chloroacetate
Densidad 1.053
Punto de ebullición 155°C
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Olor Ester-like
Fórmula lineal ClCH2CO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.423
Cantidad 25 g
Número UN UN2929
Beilstein 1753006
Índice Merck 14,1563
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.61
Porcentaje de pureza 98%