Learn More
Cloruro terc-butílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309659 500 mL 500 ml
11469903 250 mL 250 ml
11459903 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11309659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13004.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 507-20-0 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
tert-Butyl chloride plays an important role as a starting material to perform nucleophilic substitution reactions in order to prepare alcohol and alkoxides salts. It is used as an alkylating agent for the introduction of tert-butyl group and is also involved in Friedel-Crafts reactions. It is employed as an intermediate for the synthesis of agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El cloruro terc-butílico desempeña un papel importante como material de partida para realizar reacciones de sustitución nucleófila con el fin de preparar sales de alcoóxidos y alcohol. Se utiliza como agente alquilante para la introducción del grupo terc-butílico y también participa en las reacciones de Friedel-Crafts. Se emplea como intermediario para la síntesis de productos agroquímicos y farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con alcohol, benceno, cloroformo y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 507-20-0
Fórmula molecular C4H9Cl
Peso molecular (g/mol) 92.566
Número MDL MFCD00000816
Clave InChI NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
PubChem CID 10486
Nombre IUPAC 2-cloro-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl chloride
Punto de fusión -26°C
Densidad 0.846
Punto de ebullición 50°C to 52°C
Temperatura de inflamación −27°C (−16°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.3848
Cantidad 500 mL
Número UN UN1127
Beilstein 1730872
Índice Merck 14,1562
Información de solubilidad Miscible with alcohol,benzene,chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.57
Porcentaje de pureza ≥98%