Learn More
terc-Butil-carbazato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15740789 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15740789 100 g Frasco de vidrio 100 g
10692002 25 g Frasco de vidrio 25 g
10222122 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15740789 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107881000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 870-46-2 | C5H12N2O2 | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870-46-2
Fórmula molecular C5H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00007593
Clave InChI DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl carbazate, tert-butyl hydrazinecarboxylate, t-butyl carbazate, hydrazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylcarbazate, tert-butoxycarbonyl hydrazide, boc-hydrazide, boc-hydrazine, tert-butoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid tert-butyl ester
PubChem CID 70091
Nombre IUPAC N-aminocarbamato terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl carbazate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 37°C to 41°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 63°C to 65°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NNHCO2C(CH3)3
Cantidad 100 g
Fieser 01,85; 02,46; 11,88
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Bultos cristalinos