Learn More
carbazato terc-butilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449533 500 g 500 g
11429533 25 g 25 g
11439533 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12383.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 870-46-2 | C5H12N2O2 | 132.163 g/mol
tert-Butyl carbazate is used in a palladium-catalyzed cross-coupling with vinyl halides to prepare N-Boc-N-alkenylhydrazines. It is utilized in solid phase peptide synthesis and in the optical purity determination of alfa-amino aldehyde. It reacts with aldehydes to get hydrazones, which finds application as an intermediate in the synthesis of HIV-1 protease inhibitors. In addition to this, it is used as a starting material for the preparation of BOC-azide, sulfonic and carboxylic hydrazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbazato de terc-butilo se utiliza en un acoplamiento cruzado catalizado con paladio con haluros de vinilo para preparar N-Boc-N-alquenilhidrazinas. Se utiliza en la síntesis de fase sólida de péptidos y en la determinación de pureza óptica de alfa-amino aldehído. Reacciona con aldehídos para obtener hidrazonas, que encuentra aplicación como intermedio en la síntesis de inhibidores de la proteasa del VIH-1. Además, se utiliza como material de partida para la preparación de hidracidas de BOC-azida, sulfónicas y carboxílicas.
Solubilidad
Soluble en etanol y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870-46-2
Fórmula molecular C5H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 132.163
Número MDL MFCD00007593
Clave InChI DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl carbazate, tert-butyl hydrazinecarboxylate, t-butyl carbazate, hydrazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylcarbazate, tert-butoxycarbonyl hydrazide, boc-hydrazide, boc-hydrazine, tert-butoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid tert-butyl ester
PubChem CID 70091
Nombre IUPAC N-aminocarbamato terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl carbazate
Punto de fusión 37°C to 41°C
Punto de ebullición 63°C to 65°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN1325
Beilstein 1756967
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza ≥98%