Learn More
carbamato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30332713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332713 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30332713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6928605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl Carbamate
CAS 4248-19-5
Fórmula molecular C5H11NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo Carbamic Acid tert-Butyl Ester, NSC 131089, O-tert-Butyl Carbamate, Boc-ammonia
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N
Nombre IUPAC tert-butil carbamato
Peso molecular (g/mol) 117.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.079