Learn More
bromoacetato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30338987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338987 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30338987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69074510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl Bromoacetate
CAS 5292-43-3
Fórmula molecular C6H11BrO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl 2-Bromoacetate, 1,1-Dimethylethyl bromoacetate, 1,1-Dimethylethyl monobromoacetate, 2-Bromoacetic Acid tert-Butyl Ester, Bromoacetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Bromoacetic Acid tert-Butyl Ester, NSC 82470, tert-Butyl 2-Bromoacetate, tert-Butyl Bromoacetate, tert-Butyl alpha-Bromoacetate, t-Butylbromoacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CBr
Nombre IUPAC terc-butil 2-bromoacetato
Peso molecular (g/mol) 195.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9942