Learn More
terc-Butil bromoacetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10764831 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10665012 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10540902 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10764831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154340100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5292-43-3 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5292-43-3
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.06
Número MDL MFCD00000188
Clave InChI BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
PubChem CID 79177
Nombre IUPAC terc-butil 2-bromoacetato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl bromoacetate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3380g/mL
Punto de ebullición 50°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.4440 to 1.446
Cantidad 10 mL
Beilstein 02, I, 96
Gravedad específica 1.338
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido