Learn More
Bromoacetato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402737 10 g 10 g
11412737 50 g 50 g
11422737 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14917.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5292-43-3 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
tert-Butyl bromoacetate is used as an intermediate in the production of dyes, pharmaceuticals, agrochemicals and in organic compounds. It finds application as an alkylating agent. It plays an important role to prepare (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-acetic acid tert-butyl ester and in collagenase inhibitors synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromoacetato de terc-butilo se utiliza como intermediario en la producción de colorantes, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y en compuestos orgánicos. Encuentra aplicación como agente alquilante. Desempeña un papel importante en la preparación éster de terc-butilo de (2-oxo-4-vinil-azetidin-1-il)-ácido acético y en la síntesis de inhibidores de la colagenasa.
Solubilidad
Miscible con etanol, cloroformo y acetato de etilo. Inmiscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5292-43-3
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.06
Número MDL MFCD00000188
Clave InChI BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
PubChem CID 79177
Nombre IUPAC terc-butil 2-bromoacetato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl bromoacetate
Densidad 1.33
Punto de ebullición 175°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal BrCH2CO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.445
Cantidad 10 g
Número UN UN2924
Beilstein 1753010
Información de solubilidad Miscible with ethanol,chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza 98%